missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PNCK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PNCK |
---|---|
Concentration | 0.14 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802074
|
Proteintech
13712-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16892064
|
Proteintech
13712-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
PNCK is a member of the calcium/calmodulin-dependent protein kinase family of protein serine/threonine kinases (Gardner et al., 2000 ).Spécification
PNCK | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O70150, Q6P2M8, Q9QYK9 | |
139728, 29660, 93843 | |
PNCK Fusion Protein Ag4650 | |
Primary | |
-20°C | |
PNCK |
0.14 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
BSTK3, CaM KI beta, CaM kinase I beta, CaM kinase IB, CaMK1b, CaMKI beta, PNCK | |
Pnck | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |