Learn More
PNPO Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PNPO |
---|---|
Concentration | 0.55 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantity & Availability | |||||
16814784
|
Proteintech
15552-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16804784
|
Proteintech
15552-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The enzyme encoded by this gene catalyzes the terminal, rate-limiting step in the synthesis of pyridoxal 5′-phosphate, also known as vitamin B6. Vitamin B6 is a required co-factor for enzymes involved in both homocysteine metabolism and synthesis of neurotransmitters such as catecholamine.Specifications
PNPO | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O88794, Q91XF0, Q9NVS9 | |
103711, 55163, 64533 | |
PNPO Fusion Protein Ag7914 | |
Primary | |
-20°C | |
PNPO |
0.55 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
PDXPO, PNPO, Pyridoxamine phosphate oxidase, Pyridoxine 5 phosphate oxidase | |
PNPO | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |