Learn More
Chlorhydrate PNU 22394, Tocris
5-HT2C agonist and 5-HT2A/2B partial agonist
Marque:  SPEX Certiprep 2201-10
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Quantité. 10mg
Code produit. 13541190
  • 462.00€ / 10 pièces
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
Potent 5-HT2C agonist and partial 5-HT2A/5-HT2B agonist. Non-selective between 5-HT2 receptor subtypes (Ki values are 18, 18 and 66 nM for human recombinant 5-HT2C, 5-HT2A and 5-HT2B receptors respectively). Reduces food intake in rats following subcutaneous administration and displays anorexigenic effects in humans.
Spécification
Identifiants chimiques
PNU 22394 hydrochloride
C13H16N2·HCl
236.74
1,2,3,4,5,6-Hexahydro-6-methyl-azepino[4,5-b]indole hydrochloride
Spécification
PNU 22394 hydrochloride
15923-42-9
C13H16N2·HCl
1,2,3,4,5,6-Hexahydro-6-methyl-azepino[4,5-b]indole hydrochloride
10mg
>99%
236.74
Vidéos