Learn More
Thermo Scientific™ Creuset POCO Electron Beam 99,995 %
167.00€ - 246.00€
Spécification
Description | Angle: 15 deg. |
---|---|
Matériau | POCO |
Product Type Specs | Creuset POCO |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15433675
|
Thermo Scientific™
038684.KT |
Diamètre extérieur supérieur : 50,80mm | 26,97mm | 16.9mL |
167.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15403675
|
Thermo Scientific™
038681.KT |
Diamètre extérieur supérieur : 50,80mm | 26,97mm | 30.2mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15483665
|
Thermo Scientific™
038678.KT |
Diamètre extérieur supérieur : 56,18mm | 35,56mm | 47.6mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15413855
|
Thermo Scientific™
041866.KT |
Diamètre extérieur supérieur : 56,18mm | 35,56mm | 28.6mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15463885
|
Thermo Scientific™
043198.KT |
Diamètre extérieur supérieur : 28,58mm | 13,20mm | 3.7mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Angle: 15 deg. | |
POCO | |
Creuset POCO |