Learn More
Thermo Scientific™ Filtres de points de distribution pour systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Barnstead™
Réduisez la quantité de bactéries grâce au filtre stérile de 0,2 μm et 0,1 μm pour systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Thermo Scientific™ Barnstead™ qui peut être autoclavé jusqu’à 5 fois. À utiliser avec les systèmes de purification d’eau Barnstead.
Marque: Thermo Scientific™ 50157375
Informations supplémentaires : Poids : 0.06820kg
Description
Réduisez les bactéries à l’aide des systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Thermo Scientific™ Barnstead™.
Consommable de rechange pour les systèmes de purification d’eau Barnstead suivants :
- GenPure™
- GenPure™ Pro
- GenPure™ xCAD
- LabTower™ EDI
- LabTower™ TII
- MicroPure™
- Smart2Pure™
- Smart2Pure™ Pro
Spécification
Filtre de point de distribution | |
Filtres stériles, 0,1μm | |
Système de purification d’eau | |
Smart2Pure Pro |