Learn More
Olympus™ Polariseur, SZX-PO
Utilisez ce polariseur simple avec une base d’éclairage à lumière transmise. Le polariseur Olympus™, SZX-PO, permet l’observation de la double réfraction des échantillons.
Marque: Olympus™ K10017125
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Polariseur simple.
- S’adapte à l’adaptateur de platine de type 1.
Spécification
Polariseur | |
Microscopes SZX |