missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Flacon Dewar de stockage cryogénique PolarSafe™PolarSafe avec racks

Les flacons Dewar de stockage cryogénique Cole-Parmer™ PolarSafe™ avec racks stockent les échantillons en toute sécurité jusqu’à 200 jours sans recharge d’azote liquide

Marque:  Cole-Parmer™ 4426055

Informations supplémentaires : Poids : 54.88470kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16619551

  • 5730.00€ / 1 pièce


Date d’expédition estimée: 13-12-2021
Ajouter au panier

Description

Description

  • Les flacons Dewar d’azote liquide sont disponibles en formats de 2 L à 115 L
  • Une perte d’évaporation ultra-faible améliore la protection cryogénique
  • En aluminium durable
  • Les poignées doubles facilitent la mobilité
  • Garantie sous vide 5 ans
Spécification

Spécification

Autonomie statique : 80 jours
30 po
8,5 in
21,59 cm
Aluminium
115 L
76,2 cm
30 po
76,2 cm
Vidéos
FDS
Documents
Certificats