Learn More
Cole-Parmer™ Flacon Dewar de stockage cryogénique PolarSafe™PolarSafe avec racks
Les flacons Dewar de stockage cryogénique Cole-Parmer™ PolarSafe™ avec racks stockent les échantillons en toute sécurité jusqu’à 200 jours sans recharge d’azote liquide
Marque:  Cole-Parmer™ 4426056
Informations supplémentaires : Poids : 15.42210kg
Code produit. 16629551
  • 1519.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-12-2024
Description
  • Les flacons Dewar d’azote liquide sont disponibles en formats de 2 L à 115 L
  • Une perte d’évaporation ultra-faible améliore la protection cryogénique
  • En aluminium durable
  • Les poignées doubles facilitent la mobilité
  • Garantie sous vide 5 ans
Spécification
Spécification
12,5 cm
4,875 in
Autonomie statique : 71 jours
Aluminium
76,2 cm
76,2 cm
30 po
30 po
30 L