Learn More
Cole-Parmer™ Flacon Dewar de stockage cryogénique PolarSafe™PolarSafe avec racks
Les flacons Dewar de stockage cryogénique Cole-Parmer™ PolarSafe™ avec racks stockent les échantillons en toute sécurité jusqu’à 200 jours sans recharge d’azote liquide
Marque:  Cole-Parmer™ 4426057
Informations supplémentaires : Poids : 18.14370kg
Code produit. 16639551
  • 1701.29€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-11-2024
Description
  • Les flacons Dewar d’azote liquide sont disponibles en formats de 2 L à 115 L
  • Une perte d’évaporation ultra-faible améliore la protection cryogénique
  • En aluminium durable
  • Les poignées doubles facilitent la mobilité
  • Garantie sous vide 5 ans
Spécification
Spécification
12,5 cm
4,875 in
Autonomie statique : 76 jours
Aluminium
49,53 cm
49,53 cm
19,5 in
19,5 in
35 l