Learn More
Cole-Parmer™ Flacon Dewar de stockage cryogénique PolarSafe™PolarSafe avec racks
Les flacons Dewar de stockage cryogénique Cole-Parmer™ PolarSafe™ avec racks stockent les échantillons en toute sécurité jusqu’à 200 jours sans recharge d’azote liquide
Marque:  Cole-Parmer™ 4426058
Informations supplémentaires : Poids : 29.48350kg
Code produit. 16649551
  • 2026.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-11-2024
Description
  • Les flacons Dewar d’azote liquide sont disponibles en formats de 2 L à 115 L
  • Une perte d’évaporation ultra-faible améliore la protection cryogénique
  • En aluminium durable
  • Les poignées doubles facilitent la mobilité
  • Garantie sous vide 5 ans
Spécification
Spécification
12,7 cm
5 in
Autonomie statique : 130 jours
Aluminium
55,88 cm
55,88 cm
22 po
22 in
47 L