Learn More
Cole-Parmer™ Réservoir de recharge d’azote liquide en acier inoxydable PolarSafe™
Le réservoir de recharge d’azote liquide en acier inoxydable Cole-Parmer™ PolarSafe™, avec de l’azote liquide sous pression, permet une décharge de LN2 sûre et simple
Marque:  Cole-Parmer™ 4426068
Informations supplémentaires : Poids : 44.81490kg
Code produit. 16639561
  • 3018.38€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-11-2024
Description
  • La conception en acier inoxydable soudé durable garantit des performances durables et une perte d’évaporation réduite
  • La conception unique utilise la pression de LN2 pour décharger le LN2 vers d’autres récipients
  • À utiliser comme un système de conservation LN2 auto-pressurisé pour les congélateurs cryogéniques
  • Garantie sous vide 5 ans
Spécification
Spécification
45,466 cm
17,9 in
23 po
30 L
58,42 cm
23 po
Acier inoxydable
58,42 cm