Learn More
Cole-Parmer™ Réservoir de recharge d’azote liquide en acier inoxydable PolarSafe™
Le réservoir de recharge d’azote liquide en acier inoxydable Cole-Parmer™ PolarSafe™, avec de l’azote liquide sous pression, permet une décharge de LN2 sûre et simple
Marque:  Cole-Parmer™ 4426069
Informations supplémentaires : Poids : 59.87420kg
Code produit. 16649561
  • 3845.59€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-11-2024
Description
  • La conception en acier inoxydable soudé durable garantit des performances durables et une perte d’évaporation réduite
  • La conception unique utilise la pression de LN2 pour décharger le LN2 vers d’autres récipients
  • À utiliser comme un système de conservation LN2 auto-pressurisé pour les congélateurs cryogéniques
  • Garantie sous vide 5 ans
Spécification
Spécification
50,546 cm
19,9 in
25 po
50 L
63,5 cm
25 po
Acier inoxydable
63,5 cm