Learn More
Invitrogen™ PolarScreen™ Glucocorticoid Receptor Competitor Assay Kit, Red
Kit de dosage compétitif de récepteur de glucocorticoïdes PolarScreen™, rouge
Marque: Invitrogen™ A15898
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
Le kit de dosage compétitif des récepteurs PolarScreen™, rouge, fournit une méthode sensible et efficace pour la sélection à haut débit basée sur la polarisation de fluorescence des ligands potentiels des récepteurs d’œstrogènes (GR). Le kit utilise un GR humain exprimé par des cellules d’insectes (également disponible séparément) et un nouveau ligand glucocorticoïde fluorescent à haute affinité (Fluormone™ GS rouge) dans un format de dosage de mélange et de lecture homogène.Ce kit produit une lecture de couleur verte ; un kit “green” est également disponible. Les deux kits déterminent convenablement les IC50 des composés compétitifs. Le choix des couleurs dépend des propriétés spectrales des composés à analyser et des instruments disponibles. Pour plus d’informations ou pour obtenir de l’aide, envoyez un e-mail à drugdiscoverytech@lifetech.com.
L'essai concurrent des récepteurs de glucocorticoïdes PolarScreen est :
Déroulement du dosage
Le GR s’ajoute à un ligand glucocorticoïde fluorescent (Fluormone GS rouge) en présence de composés de dosage concurrents dans les microplaques. La présence de concurrents efficaces empêche la formation d’un complexe GS rouge / GR, ce qui diminue la valeur de polarisation. Le changement de la valeur de polarisation en présence de composés de dosage est utilisé pour déterminer l’affinité relative des composés de dosage pour GR. L'essai est conçu pour être effectué à température ambiante en utilisant un peptide de stabilisation lié au coactivateur. Alternativement, L'essai peut être exécuté à 4 °C en l’absence du peptide stabilisateur, avec un changement non significatif des caractéristiques de liaison des GR.
Contactez-nous pour obtenir des quantités en vrac ou de l’aide sur d’autres besoins de dosage des récepteurs nucléaires, à commencer par le développement de dosages, en passant par la sélection des bibliothèques et au-delà.
Spécification
1 tube Glucocorticoid Receptor Recombinant Protein (store at -68 to -85°C) 1 tube of Fluormone GS Red Tracer (store at -5 to -30°C) 3 tubes of GR Screening Buffer (store at -5 to -30°C) 3 tubes of GR Stabilizing Peptide (store at -68 to -85°C) 1 tube of DTT (store at -5 to -30°C) |
|
Tests de liaison compétitifs, dosage du récepteur nucléaire | |
Kit d’essai |
PolarScreen™ | |
GR |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.