Learn More
Poly(acrylamide), carboxyle modifié, teneur élevée en carboxyle, environ MW 100,000, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Poly(acrylamide), carboxyl modified |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethylene glycol, formamide, glycerol |