Learn More
Poly(éthylène glycol), M.W moyenne 1500, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10035903
109.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
25322-68-3
(C2H4O)n
62.07
MFCD01779601
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
PEG
ethane-1,2-diol
[H]OCCO
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
25322-68-3
(C2H4O)n
62.07
MFCD01779601
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
PEG
ethane-1,2-diol
[H]OCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Poly(ethylene glycol)
Couleur Blanc
Note relative au nom Average M.W. 1500
Forme physique Flocons cireux
Point de fusion 44.0°C to 48.0°C
Formule linéaire H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Informations sur la solubilité Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents
Quantité 5 kg
Poids de la formule 1500
Point d’éclair >250°C
Valeur hydroxyle 70 to 80mg KOH/g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Viscosité 36-42 mPa.s (20°C)
Eau 0.5% max. (K.F.)