Learn More
Poly(éthylène glycol), M.W moyenne 300, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10797982 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
Code produit. 10797982
Marque: Thermo Scientific Acros 192220025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(ethylene glycol)
Couleur Clear liquid
Point de fusion -15.0°C to +10.0°C
Formule linéaire H(OCH2CH2)nOH
Densité 1.1200g/mL
Merck Index 15, 7688
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Quantité 2.5 L
Point d’éclair >180°C
Valeur hydroxyle 356 to 394mg KOH/g
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4620 to 1.4650
Gravité spécifique 1.12
Viscosité 85-100 mPa.s (20°C)