Learn More
Poly(phenylene sulfide), powder, nominal M.W. 10000, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 178852500
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 9016-75-5 Poids : 0.30000kg
Quantité. 250g
Emballage Plastic bottle
Code produit. 10002370
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
Spécification
Identifiants chimiques
9016-75-5
MFCD00084445
Spécification
Poly(phenylene sulfide)
9016-75-5
(-C6H4S-)n
Authentic
1% max.
1.36
250g
nominal M.W. 10000
1.3600g/mL
MFCD00084445
Powder
Plastic bottle
Tan to White
Vidéos
FDS Documentation