Learn More
Poly(propylène glycol), M.W. moyen 425, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-186465
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
25322-69-4
(C3H6O)n
134.18
MFCD00084446
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
32881
2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
[H]OC(C)CO
25322-69-4
(C3H6O)n
134.18
MFCD00084446
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
32881
2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
[H]OC(C)CO
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Poly(propylene glycol)
Note relative au nom Average M.W. 425
Point d’ébullition 200.0°C
Point de fusion -25.0°C
Formule linéaire H[OCH(CH3)CH2]nOH
Densité 1.0000g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, chloroform, dioxane, ether, thf
Quantité 5 g
Point d’éclair 185°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4465 to 1.4505
Gravité spécifique 1
Viscosité 80 mm2/s (25°C)