Learn More
Poly(stirène sulfonate de sodium-p), M.W. moyen 70,000, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 222270050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 25704-18-1 Poids : 0.05500kg
Quantité | 5g |
---|---|
Conditionnement | Bouteille en verre |
Identifiants chimiques
25704-18-1 | |
209.215 | |
ZDJUOHBZKYFKCA-UHFFFAOYSA-N | |
131675404 | |
[HH].C=CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.[Na] |
C8H10NaO3S | |
MFCD00084449 | |
4-styrenesulfonic acid sodium salt | |
4-acide éthénylbenzènesulfonique ;hydrogène moléculaire ;sodium |
Spécification
Poly(sodium-p-styrenesulfonate) | |
25704-18-1 | |
[-CH2CH(C6H4SO3Na)-]n | |
4-styrenesulfonic acid sodium salt | |
ZDJUOHBZKYFKCA-UHFFFAOYSA-N | |
4-acide éthénylbenzènesulfonique ;hydrogène moléculaire ;sodium | |
131675404 | |
Poudre | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in lower glycerols | |
5g |
Average M.W. 70.000 | |
C8H10NaO3S | |
MFCD00084449 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in lower glycerols | |
[HH].C=CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.[Na] | |
209.215 | |
Authentic | |
Bouteille en verre | |
Beige à Blanc |