Learn More
Poly(styrène), M.W. moyen 250,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10002380 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
25g
500g
CAS: 9003-53-6 | (C8H8)n | 104.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9003-53-6
Formule moléculaire (C8H8)n
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00084450
Clé InChI PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
CID PubChem 7501
ChEBI CHEBI:27452
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(styrene)
Forme physique Granulés
Point de fusion 93.0°C
Formule linéaire [-CH2CH(C6H5)-]n
Densité 1.0500g/mL
Merck Index 14, 8860
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethylbenzene, methyl isobutyl ketone,, thf, benzene, toluene, pyridine, methylenechloride
Quantité 1 kg
Nom IUPAC styrène
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1% max.
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5916
Gravité spécifique 1.05