Learn More
Résine de polycarbonate, ∽ M.W. 45,000, en granulés, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-185828
14.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
24936-68-3
(C16H14O3)n
NaN
MFCD00084476
CC(C)(C1=CC=C(-*)C=C1)C1=CC=C(OC(=O)O-*)C=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
24936-68-3
(C16H14O3)n
NaN
MFCD00084476
CC(C)(C1=CC=C(-*)C=C1)C1=CC=C(OC(=O)O-*)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Polycarbonate resin
Couleur Sans désignation
Note relative au nom M.W. 64.000
Forme physique Granulés
Conditionnement Flacon en verre
Densité 1.2000g/mL
Quantité 5 g
Formule linéaire [-C6H4C(CH3)2C6H4OCO2-]n