Learn More
Bolle Protection™ Polycarbonate Safety Glasses
Click to view available options
Color: Clear
Description
- Upper protection
- Removable foam reinforcement
- Lower protection
- Side ventilation
Spécification
Certifications/Conformité | EN166 |
Revêtement de la lentille | Scratch-resistant |
Teinte de la lentille | Clear |
Type de produit | Safety Spectacles |
Couleur de la monture | Clear |
Comprend | Adjustable cord |
Nb par paquet | 1 Ea. |
Matériau | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Black Nylon |