Learn More
Cytiva Raccord de tubulure en polyétheréthercétone pour SRTC-3 M6 femelle
Marque: Cytiva 19-2144-01
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01260kg
Spécification
Raccord de tubulure | |
PEEK | |
Pour SRTC-3 M6 femelle |
1,8 mm | |
1,5 mm |