Learn More
Masterflex™ Connecteur coudé cannelé en PE
Créez des coudes à quatre-vingt-dix degrés dans des tubulures flexibles facilement
23.55€ - 29.25€
Spécification
Type de produit Connecteur coudé cannelé
Description Raccord cannelé
Autoclavable Non autoclavable
Matériau HDPE
Méthode de stérilisation Oxyde d’éthylène
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Taille de la tubulure Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille de la tubulure Prix Quantité et disponibilité  
13556720
Afficher les documents Détails de la promotion
Masterflex™
30622-67
3/4 po
29.25€
10 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11919668
Afficher les documents Détails de la promotion
Masterflex™
30622-72
3/16 po
23.55€
10 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-07-2024
Description
  • Idéal pour les applications à basse pression
  • Résistance aux produits chimiques
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Les raccords cannelés économiques permettent de connecter facilement les circuits de liquide sans utiliser d’outils
  • Il vous suffit de glisser votre tubulure ou tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint sécurisé
Spécification
Spécification
Connecteur coudé cannelé
Non autoclavable
Oxyde d’éthylène
Raccord cannelé
HDPE
Translucide