Learn More
Masterflex™ Connecteurs en Y cannelés en polyéthylène
Conviennent à des applications dans l’industrie pharmaceutique, les laboratoires, l’industrie / la fabrication, l’échantillonnage de l’eau, la transformation des aliments
Marque:  Masterflex™ 30726-21
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.04000kg
Code produit. 15347349
Quantité Prix
1 7.65€ / 10 pièces
10 7.24€ / 10 pièces
Expédition estimée
04-11-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Connecteurs Y cannelés
  • Polyéthylène
  • Disponibles en boîtes de 10
Spécification
Spécification
Translucide
Non autoclavable
Connecteur Y cannelé
1/16 po
1/16 po
Raccords cannelés
HDPE
1/16 po
1/16 po
Oxyde d’éthylène