Learn More
Buerkle™ Bouchon en polyéthylène
Fabriqués en polyéthylène pour une résistance, une durabilité et une flexibilité optimales. Les bouchons en polyéthylène Buerkle™ sont disponibles dans une large gamme de tailles.
Marque: Buerkle™ 9760-2429
1.11 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.00900kg
Description
- Le bouchon creux permet d’utiliser des tubes ou des entonnoirs
- Les bagues d’étanchéité fournissent un joint étanche
- Adapté aux denrées alimentaires
- La forme octogonale facilite l’ouverture
- Le polyéthylène offre une bonne résistance chimique
Spécification
blanc, Rouge | |
Pour les denrées alimentaires | |
24 mm | |
24/29 |
Bouchons | |
21,1 mm | |
Polyéthylène |