Learn More
Kartell™ Membrane disque en polyéthylène
Ces disques sont en polyéthylène et possèdent une bonne résistance aux produits chimiques. La membrane disque en polyéthylène Kartell™ s’utilise pour séparer le papier filtre de la plaque d’un entonnoir Buchner.
Marque: Kartell™ 0084000
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Interface pratique entre le papier filtre et une plaque perforée Buchner
- Évite l’obstruction des trous du filtre
Spécification
Membrane disque | |
Polyéthylène | |
300 μm | |
10/boîte |
Membrane disque | |
Polyéthylène | |
Interface entre le papier filtre et la plaque perforée Buchner | |
110 mm |