Learn More
Mutexil™ Gants en polyéthylène
Click to view available options
Dimensions:
L
Moyenne
Universel
Description
- Gants jetables en PE
- 30 μm d’épaisseur
- Ambidextres
- Disponibles en trois tailles : moyen, long et extra long
- Disponible en couleur chair ou bleu
- Convient aux petites tâches telles que la manipulation des aliments
Spécification
Couleur | Naturel |
Jetable | Oui |
Hand | Ambidextres |
Matériau | Polyéthylène |
Poudré | Sans poudre |
Type de produit | Gants d’examen fins |
Dimensions | L |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (équipement) | Tâches légères et contact alimentaire |
Longueur (métrique) | 23 cm |