Learn More
Alfa Aesar™ Diacrylate de polyéthylène glycol, M.W. 3,400
Marque: Alfa Aesar™ 046497.MD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 26570-48-9 Poids : 0.00025kg
Quantité. | 250mg |
---|
Identifiants chimiques
26570-48-9 | |
134.131 | |
FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N | |
16212859 | |
C=CC(=O)O.C(CO)O |
C5H10O4 | |
MFCD00081876 | |
acrylic acid; ethylene glycol, poly ethylene glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, poly ethylene glycol acrylate, average mn ~375 | |
éthane-1,2-diol ; prop-2-acide énoïque |
Spécification
Polyethylene glycol diacrylate | |
26570-48-9 | |
MFCD00081876 | |
Miscible with water. Soluble in THF,Chloroform. | |
C=CC(=O)O.C(CO)O | |
134.131 | |
Solide granulaire | |
Blanc |
M.W. 3,400 | |
C5H10O4 | |
acrylic acid; ethylene glycol, poly ethylene glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, poly ethylene glycol acrylate, average mn ~375 | |
FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N | |
éthane-1,2-diol ; prop-2-acide énoïque | |
16212859 | |
Light sensitive | |
250mg |