Learn More
Alfa Aesar™ Diacrylate de polyéthylène glycol, M.W. 3,400
31.14€ - 341.00€
Identifiants chimiques
CAS | 26570-48-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.131 |
Numéro MDL | MFCD00081876 |
Clé InChI | FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acrylic acid; ethylene glycol, poly ethylene glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, poly ethylene glycol acrylate, average mn ~375 |
CID PubChem | 16212859 |
Nom IUPAC | éthane-1,2-diol ; prop-2-acide énoïque |
SMILES | C=CC(=O)O.C(CO)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15432707
|
Alfa Aesar™
046497.MD |
250mg |
31.14€
250mg |
|
|||||
15412707
|
Alfa Aesar™
046497.03 |
1g |
89.71€
1g |
|
|||||
15422707
|
Alfa Aesar™
046497.06 |
5g |
341.00€
5g |
|
|||||
Identifiants chimiques
26570-48-9 | |
134.131 | |
FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N | |
16212859 | |
C=CC(=O)O.C(CO)O |
C5H10O4 | |
MFCD00081876 | |
acrylic acid; ethylene glycol, poly ethylene glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, poly ethylene glycol acrylate, average mn ~375 | |
éthane-1,2-diol ; prop-2-acide énoïque |
Spécification
Polyethylene glycol diacrylate | |
26570-48-9 | |
MFCD00081876 | |
Miscible with water. Soluble in THF,Chloroform. | |
C=CC(=O)O.C(CO)O | |
134.131 | |
Solide granulaire | |
Blanc |
M.W. 3,400 | |
C5H10O4 | |
acrylic acid; ethylene glycol, poly ethylene glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, poly ethylene glycol acrylate, average mn ~375 | |
FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N | |
éthane-1,2-diol ; prop-2-acide énoïque | |
16212859 | |
Light sensitive | |
250mg |