Learn More
Kartell™ Pissettes à col large graduées en PE
Catalog Number p-8005842
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Couleur de bouchon:
Rouge
Graduations:
25 ml
Conception à col large pour un remplissage simple et sûr.
La conception à col large facilite et sécurise le remplissage du contenu.
  • Fabriqués en polyéthylène
  • Bouchons à codage couleur pour faciliter l’identification
  • Bouchon ingénieux conçu pour éviter le versement involontaire de gouttes
  • Convient au stockage des denrées alimentaires
Type de produit Pissette à col large
Capacité (métrique) 250 ml
Diamètre (métrique) externe du col 38 mm
Comprend Bouchon à code couleur
Matériau En PE
Filetage (métrique) GL 45
Couleur de bouchon Rouge
Graduations 25 ml
Graduated Oui
Bouche Large