Learn More
Kartell™ Bouchons à vis pour flacon compte-gouttes en polyéthylène
Catalog Number p-8005845
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 18
GL 25
Longueur (métrique):
16 mm
40 mm
41 mm
Fabriqués en PE pour garantir une grande résistance et une parfaite polyvalence. Les bouchons à vis en PE Kartell™ pour flacons compte-gouttes, disponibles en plusieurs tailles et avec différents modèles de bec verseur, offrent une solution fiable pour répondre aux besoins des laboratoires en dispositifs compte-gouttes.
Fabriqués en PE pour garantir une grande résistance et une parfaite polyvalence.Les bouchons à vis en PE Kartell™ pour flacons compte-gouttes, disponibles en plusieurs tailles et avec différents modèles de bec verseur, offrent une solution fiable pour répondre aux besoins des laboratoires en dispositifs compte-gouttes.
  •  Disponible avec bec verseur long ou court
  • Convient aux flacons à col étroit et à col large standard
  • Compte-gouttes de précision pour des mesures précises avec le bec verseur long
  • Flux régulier pour le remplissage de petites quantités avec le bec verseur court
  • Fourni avec un bouchon à pointe en PE pour éviter les déversements
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Bouchon à vis
À utiliser avec (équipement) Flacons normalisés à col étroit réf. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 et flacons normalisés à col large réf. 1608 - 1610
Longueur (impériale) 1,574 in
Largeur (impériale) 0,866 in
Type de produit Bouchon à vis
Comprend Bouchon en PE pour la fermeture de la pointe
Matériau Polyéthylène
Longueur (métrique) 40 mm
Filetage (métrique) GL 18
Closure Included Oui
Forme Carré