missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mutexil™ Tablier de mer en polyéthylène
Click to view available options
Épaisseur : 300μ
Description
Tablier polyéthylène
• Pour applications agro-alimentaires
• Tablier polyéthylène océan
• Tablier réutilisable
• Epais pour une haute résistance, sans partie métallique
• Avec liens bleus
• Le rouleau de 10.
• Pour applications agro-alimentaires
• Tablier polyéthylène océan
• Tablier réutilisable
• Epais pour une haute résistance, sans partie métallique
• Avec liens bleus
• Le rouleau de 10.
Spécification
Type | Tablier de mer |
Matériau | Polyéthylène |
Couleur | Blanc |
Épaisseur | 300μ |
À utiliser avec (application) | Pour applications alimentaires |
Longueur (métrique) | 115 cm |
Largeur (métrique) | 90 cm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'