Learn More
Hirschmann™ Polyethylene Poly Stopper
For the safe and secure closure of flasks, bottles, tubing and other laboratory apparatus.
1.50€ - 3.95€
Spécification
Matériau | PE |
---|---|
Type de produit | Bouchon Poly |
Forme | Hexagonale |
Stérilité | Non stérile |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10054301
|
Hirschmann™
8900252 |
Numéro de bouchon : NS 7/16 |
1.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10125261
|
Hirschmann™
8900260 |
Numéro de bouchon : NS 10/19 |
1.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10369991
|
Hirschmann™
8900265 |
Numéro de bouchon : NS 12/21 |
1.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10105311
|
Hirschmann™
8900270 |
Numéro de bouchon : NS 14/23 |
1.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10640992
|
Hirschmann™
8900293 |
Numéro de bouchon : NS 45/40 |
3.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- PE
- Available to fit a range of sizes
Spécification
PE | |
Hexagonale | |
1 de chaque |
Bouchon Poly | |
Non stérile |