Learn More
Fisherbrand™ Bouchons poussoirs en polyéthylène pour flacons d’échantillonnage en verre
S’insèrent fermement sur le col pour fermer hermétiquement les flacons de prélèvement en verre. Les bouchons à pression en PE Fisherbrand™ pour flacons de prélèvement en verre sont disponibles dans de nombreuses tailles spécifiquement conçues pour une utilisation avec les flacons de prélèvement en verre Fisherbrand™ à bouchon à pression.
34.30€ - 57.00€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Matériau | PE |
Type de bouchon | Bouchon poussoir |
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15354789
|
Fisherbrand™
|
Taille de bouchon : 22 mm |
57.00€
300 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15364789
|
Fisherbrand™
|
Taille de bouchon : 8 mm |
34.30€
300 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15374789
|
Fisherbrand™
|
Taille de bouchon : 10 mm |
38.50€
300 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Spécialement conçus pour une utilisation avec les flacons d’échantillonnage en verre avec bouchon poussoirs Fisherbrand™
- Structure en polyéthylène, couleur naturelle
- Disponibles en plusieurs tailles pour répondre aux spécifications en matière de flacons
- Les flacons d’échantillonnage à bouchon poussoir conviennent aux applications de milieu, diagnostic, stockage, affichage et prélèvement d’échantillons
Spécification
Naturel | |
PE | |
Bouchon poussoir |