Learn More
BRAND™ Bouchon en PE
Le bouchon en polyéthylène convient à une utilisation avec des tubes à centrifuger.
Marque: BRAND™ 115372
24.99 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.55000kg
Description
- Style de bouchon
- Pour tubes à centrifuger
Spécification
Bouchon | |
100 mm | |
Polyéthylène | |
Tubes à centrifuger de 75 ml (réf. 115352) |