Learn More
Masterflex™ Connecteur droit en polyéthylène, boîte de 100
Conçu pour un assemblage rapide et facile sans outils
Marque: Masterflex™ 30626-50
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.11000kg
Description
- S’adapte d’un filetage mâle NPT à un raccord cannelé
- Les raccords cannelés sont conçus pour un assemblage rapide et facile sans outils
- Associez ces raccords simples et économiques à une tubulure souple pour vos applications à basse pression (généralement moins de 30 psi)
- Disponible en boîtes de dix
Spécification
Connecteur droit | |
Non autoclavable | |
5/32 po | |
5/32 po | |
Translucide |
Raccord cannelé | |
HDPE | |
5/32 po | |
Oxyde d’éthylène |