Learn More
GUERIN PLASTIQUES Manchons en PE
À utiliser dans les applications de transformation d’aliments et générales. Les manchons en PE GUERIN PLASTIQUES sont en PE transparent d’une épaisseur de 0,1 mm.
41.66€ - 418.70€
Spécification
Quantité | 1/Paquet |
---|---|
Type | Manchon |
Matériau | Polyéthylène |
À utiliser avec (équipement) | Food Quality |
Longueur (métrique) | 350 m |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11836523
|
GUERIN PLASTIQUES
50155 |
0.1 mm d’épaisseur x 100 mm de largeur |
297.86€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11806523
|
GUERIN PLASTIQUES
50152 |
0.1 mm d’épaisseur x 100 mm de largeur |
187.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11856523
|
GUERIN PLASTIQUES
50157 |
0.1 mm d’épaisseur x 200 mm de largeur |
346.62€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11846543
|
GUERIN PLASTIQUES
50160 |
0.1 mm d’épaisseur x 300 mm de largeur |
405.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11866523
|
GUERIN PLASTIQUES
50159 |
0.1 mm d’épaisseur x 250 mm de largeur |
340.26€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11856543
|
GUERIN PLASTIQUES
50162 |
0.1 mm d’épaisseur x 350 mm de largeur |
418.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11816523
|
GUERIN PLASTIQUES
50153 |
0.1 mm d’épaisseur x 120 mm de largeur |
188.68€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11826523
|
GUERIN PLASTIQUES
50154 |
0.1 mm d’épaisseur x 140 mm de largeur |
221.54€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11846523
|
GUERIN PLASTIQUES
50156 |
0.1 mm d’épaisseur x 180 mm de largeur |
251.22€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11816503
|
GUERIN PLASTIQUES
50149 |
0.1 mm d’épaisseur x 55 mm de largeur |
109.18€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11896513
|
GUERIN PLASTIQUES
50150 |
0.1 mm d’épaisseur x 64 mm de largeur |
41.66€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Longueur totale de 350 m
- Disponibles en plusieurs largeurs
Spécification
1/Paquet | |
Polyéthylène | |
350 m |
Manchon | |
Food Quality | |
Transparent |