Learn More
Bel-Art™ Pissettes en polyéthylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Matériau:
PEBD
Type de produit:
Pissette
Description
- Flacons en PEBD translucide ; Le flacon d’hypochlorite de sodium est en PEBD blanc pour offrir une protection contre la lumière entre 230 et 450 nm ; Le toluène est stocké dans la pissette en PEBD rouge
- Les bouchons en PP à code couleur permettent une identification rapide et facile
- Conformité avec les exigences de l’OSHA décrites dans la norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses, Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
- 500 ml - 4/sachet, 1000 ml - 4/sachet ; L’assortiment de 6 solutions par sachet en contient une de chaque : acétone, agent de blanchiment, eau distillée, éthanol, isopropanol et LYOB
Remarque : utiliser les flacons LYOB uniquement avec des solvants compatibles avec le PEBD
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Matériau | PEBD |
Nb par paquet | 4 boîte |
Type de produit | Pissette |