Learn More
Kartell™ Pissettes en polyéthylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Description
Les pissettes en PE Kartell™ sont parfaites pour l’eau distillée et produisent un flux régulé par la pression des mains.
- Parfaites pour l’eau distillée
- Le flux de liquide est régulé par la pression des mains
- La pointe de distribution fournit un flux ultrafin
- La pointe peut être coupée pour augmenter le flux
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Diamètre (métrique) | 43 mm |
Hauteur (métrique) | 115 mm |
Type de produit | Pissette |
Capacité (métrique) | 100 ml |
Couleur | Translucide |
À utiliser avec (application) | Pour eau distillée, denrées alimentaires |
Matériau | Polyéthylène |
Gamme de produits | Flacon |