Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Pissette 4 couleurs à col large en PE avec étiquette de sécurité et bouchon ventilé
Pissette permettant la distribution de liquide en position verticale ou la tête en bas. Grâce à leurs étiquettes de sécurité quatre couleurs et à leurs bouchons ventilés en PP à code couleur, les pissettes à col large en PP Bel-Art™ SP Scienceware™ permettent une identification plus simple et plus rapide de vos solutions.
Marque: Bel-Art™ Scienceware™ F11832-0011
Description
- La vanne brevetée élimine les gouttes et permet d’utiliser le flacon en position verticale ou la tête en bas
- Losange NFPA en couleur
- Bouchons colorés pour faciliter l’identification
- Flacons en PEBD avec bouchons en PP
- Les flacons d’hypochlorite de sodium sont blancs pour protéger le contenu contre la lumière
- Disponibles en flacons de 250 ml, 500 ml ou 1 L Pour la distribution d’eau et de solvants courants.
Spécification
1000 ml | |
53 mm | |
PE | |
Vert | |
Large | |
Méthanol | |
Bouchon en polypropylène vert |
Translucide | |
Bouchon en polypropylène vert | |
2/boîte | |
Conformité avec les exigences de l’OSHA décrites dans la Hazard Communication Standard (norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses) 29 CFR 1910.1200 | |
Pissette | |
Polypropylène |