Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Pissette 4 couleurs à col large en PE avec étiquette de sécurité et bouchon ventilé
Code produit. 12398128
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 mL
1000 ml
Couleur de bouchon:
Assortiment
Bleu
Jaune
Natural
Naturel
Rouge
Vert
Chemical Label:
Acétate d’éthyle
Acétone
Custom Write-on
Eau distillée
Hypochlorite de sodium (eau de Javel)
Isopropanol
Méthanol
Éthanol
Pissette permettant la distribution de liquide en position verticale ou la tête en bas. Grâce à leurs étiquettes de sécurité quatre couleurs et à leurs bouchons ventilés en PP à code couleur, les pissettes à col large en PP Bel-Art™ SP Scienceware™ permettent une identification plus simple et plus rapide de vos solutions.
  • La vanne brevetée élimine les gouttes et permet d’utiliser le flacon en position verticale ou la tête en bas
  • Losange NFPA en couleur
  • Bouchons colorés pour faciliter l’identification
  • Flacons en PEBD avec bouchons en PP
  • Les flacons d’hypochlorite de sodium sont blancs pour protéger le contenu contre la lumière
  • Disponibles en flacons de 250 ml, 500 ml ou 1 L Pour la distribution d’eau et de solvants courants.
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) externe du col 53 mm
Comprend Bouchon en PP jaune
Matériau Polyéthylène
Quantité 4/boîte
Couleur de bouchon Jaune
Certifications/Conformité Conformité avec les exigences de l’OSHA décrites dans la Hazard Communication Standard (norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses) 29 CFR 1910.1200
Bouche Large
Type de produit Pissette
Chemical Label Hypochlorite de sodium (eau de Javel)
Matériau du bouchon PP
Type de bouchon Bouchon en PP jaune