Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Pissette 4 couleurs à col large en PE avec étiquette de sécurité et bouchon ventilé
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 mL
1000 ml
Couleur de bouchon:
Assorties
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Chemical Label:
Acétate d’éthyle
Acétone
Custom Write-on
Eau distillée
Hypochlorite de sodium (eau de Javel)
Isopropanol
Méthanol
Éthanol
Description
- La vanne brevetée élimine les gouttes et permet d’utiliser le flacon en position verticale ou la tête en bas
- Losange NFPA en couleur
- Bouchons colorés pour faciliter l’identification
- Flacons en PEBD avec bouchons en PP
- Les flacons d’hypochlorite de sodium sont blancs pour protéger le contenu contre la lumière
- Disponibles en flacons de 250 ml, 500 ml ou 1 L Pour la distribution d’eau et de solvants courants.
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) externe du col | 53 mm |
Comprend | Bouchon en PP |
Matériau | PE |
Quantité | 6Pack |
Couleur de bouchon | Assorties |
Certifications/Conformité | Conformité avec les exigences de l’OSHA décrites dans la Hazard Communication Standard (norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses) 29 CFR 1910.1200 |
Bouche | Large |
Type de produit | Pissette |