missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ Flacons carrés à col large en polyéthylène

Fabriqués en PEHD pour une solidité et une durabilité. Les flacons carrés à col large en polyéthylène Kautex™ sont parfaits pour les milieux de conditionnement, de stockage et de transport.

Marque:  Kautex™ 2000070539

Informations supplémentaires : Poids : 16.40000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15971391

  • 341.00€ / 164 pièces


En stock, prêt à être expédié: 1
Ajouter au panier

Description

Description

  • Remplissage, vidange et nettoyage faciles
  • Côtés rainurés pour une bonne préhension
  • Zone d’écriture carrée
  • La forme carrée optimise l’utilisation de l’espace
Spécification

Spécification

500 ml
30,8mm
HDPE
164/boîte
145,5 mm
Naturel
Emballage, stockage, transport
164
Flacon à col large
Carrées
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Voir les accessoires