Learn More
Acide polygalacturonique, > 86 %, MP Biomedicals™
Catalog Number p-4404493
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
25990-10-7
(C6H8O6)n
194.14
MFCD00131972
AEMOLEFTQBMNLQ-BKBMJHBISA-N
galacturonan, alpha-d-galactopyranuronic acid, calcium pectate, sodium pectate, alpha-d-galacturonic acid, calcium polygalacturonate, pectate, d-galacturonan, sulfated polygalacturonic acid, galacturonate
445929
CHEBI:33885
Acide (2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tétrahydroxyoxane-2-carboxylique
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O-*)[C@H](OC1-*)C(O)=O
25990-10-7
(C6H8O6)n
194.14
MFCD00131972
AEMOLEFTQBMNLQ-BKBMJHBISA-N
galacturonan, alpha-d-galactopyranuronic acid, calcium pectate, sodium pectate, alpha-d-galacturonic acid, calcium polygalacturonate, pectate, d-galacturonan, sulfated polygalacturonic acid, galacturonate
445929
CHEBI:33885
Acide (2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tétrahydroxyoxane-2-carboxylique
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O-*)[C@H](OC1-*)C(O)=O
Nom chimique ou matériau Polygalacturonic acid
Note relative au nom from Pectin
Couleur Beige à Blanc
Plage de pourcentage du dosage >86%
Quantité 5 g
Poids de la formule (176)n; n=150 to 400
Pourcentage de pureté 88.7%
Forme physique Poudre cristalline