Learn More
Barreau d’agitation magnétique en PTFE
Les barreaux d’agitation, conçus pour l’agitation de petits volumes, présentent des surfaces à facettes polygonales qui offrent une turbulence plus intense par rapport aux barreaux cylindriques lisses similaires.
Marque: Bel Art Products F37120-0050
12.70 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01080kg
Description
- Utile dans les analyses environnementales et les applications des sciences de la vie dans lesquelles de petits volumes d’échantillons doivent être préparés et évalués
- Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE Teflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
- Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
- Autoclavable
Spécification
8 mm | |
0.31 po | |
Blanc | |
Aimant Alnico | |
ISO 9001:2008 | |
Polygonale |
2 po | |
50 x 08 mm | |
1/boîte | |
Oui | |
50 mm |