Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 à 20 C18
Marque: Macherey-Nagel™ 711031.1000
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
15 à 25 μm | |
POLYGOPREP 60 à 20 | |
2 à 8 | |
POLYGOPREP C18 | |
Polygoprep | |
Chromatographie en phase liquide |
60 Å | |
Chromatographie en phase liquide | |
1 kg | |
350 m2/g | |
Silice |