Learn More
Macherey-Nagel™ Plaques en verre Polygram CEL 300-10
Marque:  Macherey-Nagel™ 808013
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10266761
  • 184.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 22-04-2024
Description
Plaque CCM prête à l'emploi
• Large choix de support et de couche
• Avec ou sans indicateur de fluorescence
• Plaque cellulose
• Cellulose non modifiée fibreuse naturelle CEL300 ou microcristalline CEL 400
• Pour la séparation de substances polaires
• Temps d'élution plus court et taches plus compactes pour une meilleure détection qu'avec le papier CCM
• Plaque CCM
• Support verre
• Le plus utilisé
• Très résistant et simple à utiliser
• Mais fragile et lourd
• Epaisseur 1,3mm
• Révélation par vaporisation de réactifs aqueux ou par immersion.
Spécification
Spécification
25/boîte
Plaque en verre
0,1 mm
20 x 20 cm