Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram POLYAMIDE-6
134.00€ - 221.00€
Spécification
Type | Feuille de polyester |
---|---|
Épaisseur (métrique) | 0,1 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10496661
|
Macherey-Nagel™
803013 |
20 x 20 cm |
221.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10699961
|
Macherey-Nagel™
803012 |
5 x 20 cm |
134.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Feuille de polyester | |
0,1 mm |