Learn More
Macherey-Nagel™ Plaques en verre SIL G-25 UV254
Soluble dans presque tous les solvants organiques. Les plaques en verre Macherey-Nagel™ SIL G-25 / UV254 sont des plaques analytiques avec des couches de silice standard non modifiées sur verre pour une utilisation dans en CCM. Présente un indicateur de fluorescence vert pour les UV à ondes courtes.
206.00€ - 371.00€
Spécification
Matériau | Plaques en verre avec couches de silice 60 non modifiées |
---|---|
Granulométrie | 5 à 17 μm |
Porosité | 60 Å |
Type | Plaque CCM en verre |
Indicateur fluorescent | UV254 |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12827951
|
Macherey-Nagel™
809027.200 |
5 x 10 cm |
371.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12810951
|
Macherey-Nagel™
809028.100 |
2,5 x 7,5 cm |
206.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les plaques en verre SIL G-25 / UV254 sont dotées de couches de silice 60 de qualité standard non modifiées avec un indicateur fluorescent vert.
- Indicateur au silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm)
- Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visuelle agressifs
Spécification
Plaques en verre avec couches de silice 60 non modifiées | |
60 Å | |
UV254 | |
∼500 m2/g |
5 à 17 μm | |
Plaque CCM en verre | |
0,75 ml/g | |
0,25 mm |